주요 문서
AMBH2D701D3B
Ambeed, Inc.
2-(4-Methyl-3-nitrophenyl)acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
195.17
MDL number:
Iupac Name
(4-methyl-3-nitrophenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H9NO4/c1-6-2-3-7(5-9(11)12)4-8(6)10(13)14/h2-4H,5H2,1H3,(H,11,12)
InChI key
WZNKBDUWSKJHEG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/54941-44-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)