주요 문서
AMBH2D701CF2
Ambeed, Inc.
2-Ethyl-3-methoxybenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
180.2
MDL number:
Iupac Name
2-ethyl-3-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C10H12O3/c1-3-7-8(10(11)12)5-4-6-9(7)13-2/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,11,12)
InChI key
RXCOEMMGBRUEEG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/57598-51-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)