주요 문서
AMBH2D701B57
Ambeed, Inc.
3-Bromo-5-iodopyridin-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
298.91
MDL number:
Iupac Name
3-bromo-5-iodo-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C5H4BrIN2/c6-4-1-3(7)2-9-5(4)8/h1-2H,(H2,8,9)
InChI key
OYZOHRSCEASBER-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/697300-73-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)