주요 문서
AMBH2D701AAC
Ambeed, Inc.
3-Aminophenyl dimethylcarbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
180.21
MDL number:
Iupac Name
3-aminophenyl dimethylcarbamate
Inchi Code
1S/C9H12N2O2/c1-11(2)9(12)13-8-5-3-4-7(10)6-8/h3-6H,10H2,1-2H3
InChI key
LKEQZFMJKLCAEA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/19962-04-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)