주요 문서
AMBH2D701A96
Ambeed, Inc.
6-Bromo-1H-indole-2-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
240.06
MDL number:
Iupac Name
6-bromo-1H-indole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H6BrNO2/c10-6-2-1-5-3-8(9(12)13)11-7(5)4-6/h1-4,11H,(H,12,13)
InChI key
SVBVYRYROZWKNJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/16732-65-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)