주요 문서
AMBH2D701A8F
Ambeed, Inc.
6,7-Dimethoxy-1H-quinazolin-4-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
206.2
MDL number:
Iupac Name
6,7-dimethoxy-4(1H)-quinazolinone
Inchi Code
1S/C10H10N2O3/c1-14-8-3-6-7(4-9(8)15-2)11-5-12-10(6)13/h3-5H,1-2H3,(H,11,12,13)
InChI key
DMSRMHGCZUXCMJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/13794-72-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)