주요 문서
AMBH2D701A51
Ambeed, Inc.
3-Amino-4-(methylamino)benzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
147.18
MDL number:
Iupac Name
3-amino-4-(methylamino)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H9N3/c1-11-8-3-2-6(5-9)4-7(8)10/h2-4,11H,10H2,1H3
InChI key
ZZVVQSAUJWSQBV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/64910-46-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)