주요 문서
AMBH2D701990
Ambeed, Inc.
3,5-Difluoro-2-nitrophenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
175.09
MDL number:
Iupac Name
3,5-difluoro-2-nitrophenol
Inchi Code
1S/C6H3F2NO3/c7-3-1-4(8)6(9(11)12)5(10)2-3/h1-2,10H
InChI key
LIQHPNDCQUCZKL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/151414-46-9.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)