주요 문서
AMBH2D70192A
Ambeed, Inc.
Methyl 3-hydroxypicolinate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
153.14
MDL number:
Iupac Name
methyl 3-hydroxy-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H7NO3/c1-11-7(10)6-5(9)3-2-4-8-6/h2-4,9H,1H3
InChI key
MHKKUZDJUGIOBC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/62733-99-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)