주요 문서
AMBH2D701160
Ambeed, Inc.
3-(2-Methoxyphenyl)propan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
166.22
MDL number:
Iupac Name
3-(2-methoxyphenyl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C10H14O2/c1-12-10-7-3-2-5-9(10)6-4-8-11/h2-3,5,7,11H,4,6,8H2,1H3
InChI key
KCJSIKPCRQDRNX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/10493-37-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)