주요 문서
AMBH2D701113
Ambeed, Inc.
5-Methylpyrimidine-2-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
138.13
MDL number:
Iupac Name
5-methyl-2-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H6N2O2/c1-4-2-7-5(6(9)10)8-3-4/h2-3H,1H3,(H,9,10)
InChI key
BADCKQUVPNDPJZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/99420-75-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)