주요 문서
AMBH2D70103E
Ambeed, Inc.
Lanifibranor
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
434.92
MDL number:
Iupac Name
4-(1-(benzo[d]thiazol-6-ylsulfonyl)-5-chloro-1H-indol-2-yl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C19H15ClN2O4S2/c20-13-4-7-17-12(8-13)9-14(2-1-3-19(23)24)22(17)28(25,26)15-5-6-16-18(10-15)27-11-21-16/h4-11H,1-3H2,(H,23,24)
InChI key
OQDQIFQRNZIEEJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
99%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/927961-18-0.html
Synonym
4-(1-(Benzo[d]thiazol-6-ylsulfonyl)-5-chloro-1H-indol-2-yl)butanoic acid
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)