주요 문서
AMBH2D700FFA
Ambeed, Inc.
5-Bromo-4-chloro-6-(5-fluorofuran-2-yl)thieno[2,3-d]pyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
333.57
MDL number:
Iupac Name
5-bromo-4-chloro-6-(5-fluorofuran-2-yl)thieno[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C10H3BrClFN2OS/c11-7-6-9(12)14-3-15-10(6)17-8(7)4-1-2-5(13)16-4/h1-3H
InChI key
OEBAPNYAYMNZBF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
85%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1799610-97-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)