주요 문서
AMBH2D700F73
Ambeed, Inc.
3,4-Dimethoxy-2-methylpyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
153.18
MDL number:
Iupac Name
3,4-dimethoxy-2-methylpyridine
Inchi Code
1S/C8H11NO2/c1-6-8(11-3)7(10-2)4-5-9-6/h4-5H,1-3H3
InChI key
VPGBIRMKRPLRKJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/107512-35-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/107512-35-6.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)