주요 문서
AMBH2D700ECD
Ambeed, Inc.
4-Chloro-1,3,5-triazin-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
130.54
MDL number:
Iupac Name
4-chloro-1,3,5-triazin-2-amine
Inchi Code
1S/C3H3ClN4/c4-2-6-1-7-3(5)8-2/h1H,(H2,5,6,7,8)
InChI key
ULVNIJSKNRGBHX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7709-13-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)