주요 문서
AMBH2D700E0C
Ambeed, Inc.
Ethyl 3-chloro-2,2-dimethyl-3-oxopropanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
178.62
MDL number:
Iupac Name
ethyl 3-chloro-2,2-dimethyl-3-oxopropanoate
Inchi Code
1S/C7H11ClO3/c1-4-11-6(10)7(2,3)5(8)9/h4H2,1-3H3
InChI key
NLMSRVZREZMYNW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/64244-87-7.html
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/64244-87-7.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)