주요 문서
AMBH2D700DE1
Ambeed, Inc.
2-Chloro-5-methylpyrazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
128.56
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-5-methylpyrazine
Inchi Code
1S/C5H5ClN2/c1-4-2-8-5(6)3-7-4/h2-3H,1H3
InChI key
XSDAJECCWPYVGW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to yellow solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/59303-10-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)