주요 문서
AMBH2D7009EF
Ambeed, Inc.
2-Chloro-5-hydroxynicotinic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
173.56
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-5-hydroxynicotinic acid
Inchi Code
1S/C6H4ClNO3/c7-5-4(6(10)11)1-3(9)2-8-5/h1-2,9H,(H,10,11)
InChI key
OKIASDFNVMJNDT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/42959-40-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)