주요 문서
AMBH2D700942
Ambeed, Inc.
2-Bromo-4-methylquinoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
222.08
MDL number:
Iupac Name
2-bromo-4-methylquinoline
Inchi Code
1S/C10H8BrN/c1-7-6-10(11)12-9-5-3-2-4-8(7)9/h2-6H,1H3
InChI key
KZACHCSEYVSCEE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/64658-04-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)