주요 문서
AMBH2D70093B
Ambeed, Inc.
2-Bromo-4-iodo-1-methylbenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
296.93
MDL number:
Iupac Name
2-bromo-4-iodo-1-methylbenzene
Inchi Code
1S/C7H6BrI/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8/h2-4H,1H3
InChI key
ANRAKTDEUFLKDO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/26670-89-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)