주요 문서
AMBH2D70092E
Ambeed, Inc.
6-Bromo-5-nitroisoquinoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
253.05
MDL number:
Iupac Name
6-bromo-5-nitroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H5BrN2O2/c10-8-2-1-6-5-11-4-3-7(6)9(8)12(13)14/h1-5H
InChI key
COTVYJVDXKFNRB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/850197-72-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)