주요 문서
AMBH2D700916
Ambeed, Inc.
2-Bromo-3-chlorophenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
207.45
MDL number:
Iupac Name
2-bromo-3-chlorophenol
Inchi Code
1S/C6H4BrClO/c7-6-4(8)2-1-3-5(6)9/h1-3,9H
InChI key
SJFAAIBDKRBLMN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/855836-62-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)