주요 문서
AMBH2D700905
Ambeed, Inc.
2-Bromo-1-(4-(dimethylamino)phenyl)ethanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
242.12
MDL number:
Iupac Name
2-bromo-1-[4-(dimethylamino)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C10H12BrNO/c1-12(2)9-5-3-8(4-6-9)10(13)7-11/h3-6H,7H2,1-2H3
InChI key
YWNKTZFJKMGVRP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/37904-72-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)