주요 문서
AMBH2D700903
Ambeed, Inc.
2-Bromo-1-(thiazol-2-yl)ethanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
206.06
MDL number:
Iupac Name
2-bromo-1-(1,3-thiazol-2-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C5H4BrNOS/c6-3-4(8)5-7-1-2-9-5/h1-2H,3H2
InChI key
AQRFTRDAOYSMEA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3292-77-1.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)