주요 문서
AMBH2D7008CB
Ambeed, Inc.
Methyl 2-amino-1,3-benzothiazole-6-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
208.24
MDL number:
Iupac Name
methyl 2-amino-1,3-benzothiazole-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H8N2O2S/c1-13-8(12)5-2-3-6-7(4-5)14-9(10)11-6/h2-4H,1H3,(H2,10,11)
InChI key
DNGZINUIRBDWED-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/66947-92-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)