주요 문서
AMBH2D7007FF
Ambeed, Inc.
6-Amino-4-methylnicotinonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
133.15
MDL number:
Iupac Name
6-amino-4-methylnicotinonitrile
Inchi Code
1S/C7H7N3/c1-5-2-7(9)10-4-6(5)3-8/h2,4H,1H3,(H2,9,10)
InChI key
WOQVCAIIMZEFGA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/179555-10-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)