주요 문서
AMBH2D7007D6
Ambeed, Inc.
2-Aminobenzo[d]thiazol-4-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
166.2
MDL number:
Iupac Name
2-amino-1,3-benzothiazol-4-ol
Inchi Code
1S/C7H6N2OS/c8-7-9-6-4(10)2-1-3-5(6)11-7/h1-3,10H,(H2,8,9)
InChI key
PFQJPSASUCHKRO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7471-03-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)