주요 문서
AMBH2D700702
Ambeed, Inc.
2-Amino-2-ethylpropane-1,3-diol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
119.16
MDL number:
Iupac Name
2-amino-2-ethyl-1,3-propanediol
Inchi Code
1S/C5H13NO2/c1-2-5(6,3-7)4-8/h7-8H,2-4,6H2,1H3
InChI key
IOAOAKDONABGPZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/115-70-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/115-70-8.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)