주요 문서
AMBH2D7006FC
Ambeed, Inc.
2-Amino-1H-benzo[d]imidazole-5-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
158.16
MDL number:
Iupac Name
2-amino-1H-benzimidazole-5-carbonitrile
Inchi Code
1S/C8H6N4/c9-4-5-1-2-6-7(3-5)12-8(10)11-6/h1-3H,(H3,10,11,12)
InChI key
PNMKRBOIMTZVLQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/63655-40-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)