주요 문서
AMBH2D7005F8
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-sulfamoylbenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
229.26
MDL number:
Iupac Name
ethyl 2-(aminosulfonyl)benzoate
Inchi Code
1S/C9H11NO4S/c1-2-14-9(11)7-5-3-4-6-8(7)15(10,12)13/h3-6H,2H2,1H3,(H2,10,12,13)
InChI key
CYFKZTWSLPKROH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/59777-72-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)