주요 문서
AMBH2D7005EE
Ambeed, Inc.
2,6-Dimethylhydroquinone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
138.17
MDL number:
Iupac Name
2,6-dimethyl-1,4-benzenediol
Inchi Code
1S/C8H10O2/c1-5-3-7(9)4-6(2)8(5)10/h3-4,9-10H,1-2H3
InChI key
SGWZVZZVXOJRAQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/654-42-2.html
픽토그램
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)