주요 문서
AMBH2D700398
Ambeed, Inc.
2,4-Dichloro-7-fluoroquinazoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
217.03
MDL number:
Iupac Name
2,4-dichloro-7-fluoroquinazoline
Inchi Code
1S/C8H3Cl2FN2/c9-7-5-2-1-4(11)3-6(5)12-8(10)13-7/h1-3H
InChI key
HHGKYNUUYMRIAV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/174566-15-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)