주요 문서
AMBH2D700288
Ambeed, Inc.
2,3-Dihydrobenzofuran-4-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
148.16
MDL number:
Iupac Name
2,3-dihydro-1-benzofuran-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H8O2/c10-6-7-2-1-3-9-8(7)4-5-11-9/h1-3,6H,4-5H2
InChI key
MKWRRGVTYBMERJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/209256-42-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)