주요 문서
AMBH2D70027C
Ambeed, Inc.
6-Bromo-2,3-difluorobenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
237
MDL number:
Iupac Name
6-bromo-2,3-difluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H3BrF2O2/c8-3-1-2-4(9)6(10)5(3)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)
InChI key
LAIYHMCGMOJBDW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/183065-72-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/183065-72-7.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)