주요 문서
AMBH2D6FFA96
Ambeed, Inc.
1H-Spiro[furo[3,4-c]pyridine-3,4'-piperidine] hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
226.71
MDL number:
Iupac Name
1H-spiro[furo[3,4-c]pyridine-3,4'-piperidine] hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14N2O.ClH/c1-4-13-7-10-9(1)8-14-11(10)2-5-12-6-3-11;/h1,4,7,12H,2-3,5-6,8H2;1H
InChI key
NJVJRNWMOIAJAA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1224895-26-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1224895-26-4.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)