주요 문서
AMBH2D6FF85F
Ambeed, Inc.
Methyl 12-Bromododecanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
293.24
MDL number:
Iupac Name
methyl 12-bromododecanoate
Inchi Code
1S/C13H25BrO2/c1-16-13(15)11-9-7-5-3-2-4-6-8-10-12-14/h2-12H2,1H3
InChI key
QNXOHINFQALBQN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/26825-95-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)