주요 문서
AMBH2D6FF772
Ambeed, Inc.
7-Fluoronaphthalen-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
162.16
MDL number:
Iupac Name
7-fluoronaphthalen-1-ol
Inchi Code
1S/C10H7FO/c11-8-5-4-7-2-1-3-10(12)9(7)6-8/h1-6,12H
InChI key
BFANNCFXNHKKTC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3132-92-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)