주요 문서
AMBH2D6FF659
Ambeed, Inc.
Ethyl 5-bromo-3-ethoxy-1H-pyrazole-4-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
263.09
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
ethyl 5-bromo-3-ethoxy-1H-pyrazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H11BrN2O3/c1-3-13-7-5(6(9)10-11-7)8(12)14-4-2/h3-4H2,1-2H3,(H,10,11)
InChI key
QZZAPVACMLDERF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1207431-91-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1207431-91-1.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)