주요 문서
AMBH2D6FF565
Ambeed, Inc.
2-(Dibenzylamino)acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
255.32
MDL number:
Iupac Name
(dibenzylamino)acetic acid
Inchi Code
1S/C16H17NO2/c18-16(19)13-17(11-14-7-3-1-4-8-14)12-15-9-5-2-6-10-15/h1-10H,11-13H2,(H,18,19)
InChI key
QDWVRVNMKUFQJL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/17360-47-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)