주요 문서
AMBH2D6FF228
Ambeed, Inc.
3-Bromo-2-methylimidazo[1,2-b]pyridazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
212.05
MDL number:
Iupac Name
3-bromo-2-methylimidazo[1,2-b]pyridazine
Inchi Code
1S/C7H6BrN3/c1-5-7(8)11-6(10-5)3-2-4-9-11/h2-4H,1H3
InChI key
RKFIFACEFUMUPO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1368313-23-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)