주요 문서
AMBH2D6FF14A
Ambeed, Inc.
tert-butyl 4-(2-cyanoacetyl)piperidine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
252.31
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 4-(cyanoacetyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H20N2O3/c1-13(2,3)18-12(17)15-8-5-10(6-9-15)11(16)4-7-14/h10H,4-6,8-9H2,1-3H3
InChI key
VSLLBQBSHAGKLC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/660406-84-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)