주요 문서
AMBH2D6FF147
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4-oxo-3-phenylpiperidine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
275.35
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 4-oxo-3-phenyl-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C16H21NO3/c1-16(2,3)20-15(19)17-10-9-14(18)13(11-17)12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3
InChI key
SIZBVZFDWNCKJM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/632352-56-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)