주요 문서
AMBH2D6FF100
Ambeed, Inc.
1-Benzyl 2-(tert-butyl) hydrazine-1,2-dicarboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
266.3
MDL number:
Iupac Name
1-benzyl 2-tert-butyl 1,2-hydrazinedicarboxylate
Inchi Code
1S/C13H18N2O4/c1-13(2,3)19-12(17)15-14-11(16)18-9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,9H2,1-3H3,(H,14,16)(H,15,17)
InChI key
SBXLAJWMWLOZET-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/57699-88-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)