주요 문서
AMBH2D6FF0F2
Ambeed, Inc.
1-Benzhydryl-3-iodoazetidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
349.21
MDL number:
Iupac Name
1-benzhydryl-3-iodoazetidine
Inchi Code
1S/C16H16IN/c17-15-11-18(12-15)16(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15-16H,11-12H2
InChI key
IBCVAYQWXMWFLD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/125735-40-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)