주요 문서
AMBH2D6FF0C4
Ambeed, Inc.
5-Chloro-3-(difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
210.57
MDL number:
Iupac Name
5-chloro-3-(difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H5ClF2N2O2/c1-11-4(7)2(6(12)13)3(10-11)5(8)9/h5H,1H3,(H,12,13)
InChI key
VXTQDSCLSCPLPV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1202993-11-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)