주요 문서
AMBH2D6FF0B3
Ambeed, Inc.
4,7-Dibromo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
275.93
MDL number:
Iupac Name
4,7-dibromo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Inchi Code
1S/C7H4Br2N2/c8-5-3-11-7(9)6-4(5)1-2-10-6/h1-3,10H
InChI key
YGGJWPDZPZHYBA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/619331-71-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)