주요 문서
AMBH2D6FF0A3
Ambeed, Inc.
4-Methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
192.14
MDL number:
Iupac Name
4-methoxy-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinylamine
Inchi Code
1S/C7H7F3N2O/c1-13-5-2-6(11)12-3-4(5)7(8,9)10/h2-3H,1H3,(H2,11,12)
InChI key
SBLYITPOINEJHG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1227571-99-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)