주요 문서
AMBH2D6FF099
Ambeed, Inc.
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-8-ol dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
285.95
MDL number:
Iupac Name
6-bromoimidazo[1,2-a]pyridin-8(7H)-one dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H5BrN2O.2ClH/c8-5-3-6(11)7-9-1-2-10(7)4-5;;/h1-2,4H,3H2;2*1H
InChI key
GWYUVCMSWSAYDL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1609431-12-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)