주요 문서
AMBH2D6FF098
Ambeed, Inc.
Ethyl imidazo[1,2-a]pyrazine-3-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
191.19
MDL number:
Iupac Name
ethyl imidazo[1,2-a]pyrazine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H9N3O2/c1-2-14-9(13)7-5-11-8-6-10-3-4-12(7)8/h3-6H,2H2,1H3
InChI key
SQLWTMXBSLVISZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1286754-14-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)