주요 문서
AMBH2D6FF067
Ambeed, Inc.
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzo[d]thiazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
253.63
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-1,3-benzothiazol-6-yl trifluoromethyl ether
Inchi Code
1S/C8H3ClF3NOS/c9-7-13-5-2-1-4(3-6(5)15-7)14-8(10,11)12/h1-3H
InChI key
PPGSYGPSOLZOOU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/133840-96-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)